6-Bromoquinaldine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27447.14
H27447.06
H27447.14EA
214
EUR
H27447.14
H27447.06
6-Bromoquinaldine ≥97%
6-Bromoquinaldine
Purity: 97%
CAS No.: 877-42-9
Molecular Formula: C10H8BrN
Formula Weight: 222.08
Melting Point: 100-103°
MDL No.: MFCD00079724
Fórmula:
C₁₀H₈BrN Ponto de Fusão: 100…103 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00079724 Número CAS: 877-42-9 |