Triacetoxyethylsilane 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ethylsilanetriyl triacetate, Triacetoxy(ethyl)silane
B23187.22
B23187.36
B23187.22EA
39.4
EUR
B23187.22
B23187.36
Triacetoxyethylsilane 96%
Triacetoxyethylsilane
Purity: 96%
CAS No.: 17689-77-9
Molecular Formula: (CH3CO2)3SiCH2CH3
Formula Weight: 234.28
Flash Point: 106°(224°F)
Refractive Index: 1.4130
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 97-99°/4mm
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00053703
Fórmula:
C₈H₁₄O₆Si Ponto de ebulição: 97…99 °C (4 mmHg) Ponto de Fusão: 7…9 °C Densidade: 1,140 Ponto de Inflamação: 106 °C (224 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00053703 Número CAS: 17689-77-9 EINECS: 241-677-4 ADR: 8,III |