Print…
Sodium diphenylamine-4-sulphonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A19768.06 A19768.14
A19768.06EA 66.9 EUR
A19768.06 A19768.14
Sodium diphenylamine-4-sulphonate 98%
Sodium diphenylamine-4-sulphonate
Purity: 98% CAS No.: 6152-67-6 Molecular Formula: C12H10NNaO3S Formula Weight: 271.27 MDL No.: MFCD00036468
Fórmula: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036468
Número CAS: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Merck Index: 13,07397