1,2,3-Triazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16999.03
A16999.06
A16999.14
A16999.03EA
66.7
EUR
A16999.03
A16999.06
A16999.14
1,2,3-Triazole ≥98%
1,2,3-Triazole
Purity: 98%
CAS No.: 288-36-8
Molecular Formula: C2H3N3
Formula Weight: 69.07
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: 23-25°
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 104766
MDL No.: MFCD00014490
Fórmula:
C₂H₃N₃ Ponto de ebulição: 208 °C Ponto de Fusão: 23…25 °C Densidade: 1,192 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014490 Número CAS: 288-36-8 |