Print…
1-Ethylquinaldinium iodide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-Ethyl-2-methylquinolin-1-ium iodide, 1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
A10584.22 A10584.14 A10584.06
A10584.22EA 544 EUR
A10584.22 A10584.14 A10584.06
1-Ethylquinaldinium iodide ≥97%
1-Ethylquinaldinium iodide
Purity: 97% CAS No.: 606-55-3 Molecular Formula: C12H14IN Formula Weight: 299.16 Melting Point: 231° dec. MDL No.: MFCD00031829
Fórmula: C₁₂H₁₄IN
Ponto de Fusão: 231 °C (decomposição)
Densidade: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00031829
Número CAS: 606-55-3
EINECS: 210-120-7