Sodium diphenylamine-4-sulphonate ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
41714.09
41714.04
41714.18
41714.09EA
163
EUR
41714.09
41714.04
41714.18
Sodium diphenylamine-4-sulphonate ACS
Sodium diphenylamine-4-sulphonate
CAS No.: 6152-67-6
Molecular Formula: C12H10NNaO3S
Formula Weight: 271.27
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00036468
Redox indicator
Fórmula:
C₁₂H₁₀NNaO₃S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036468 Número CAS: 6152-67-6 EINECS: 228-165-6 Merck Index: 13,07397 |