Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
30562.18
30562.30
30562.18EA
67.2
EUR
30562.18
30562.30
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M em solução aquosa
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
CAS No.: 14634-91-4
Molecular Formula: C36H24FeN6O4S
Formula Weight: 692.53
Physical Form: Liquid
Appearance: Red
Fórmula:
C₃₆H₂₄FeN₆SO₄ Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036428 Número CAS: 14634-91-4 EINECS: 238-676-6 |