Print…
Sodium diphenylamine-4-sulphonate ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
423660010 423660050 423660500
ACRO423660010EA 24.9 EUR
ACRO423660010 ACRO423660050 ACRO423660500
Sodium diphenylamine-4-sulphonate ACS
Sodium diphenylamine-4-sulphonate
Fórmula: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036468
Número CAS: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Merck Index: 13,07397
Encomendar
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sensitivity (as indicator) passes test