Print…
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
422251000 422255000
ACRO422251000EA 54.8 EUR
ACRO422251000 ACRO422255000
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M em solução aquosa
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Fórmula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Densidade: 1,006 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036428
Número CAS: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Dark red Liquid
Concentration 0.024 to 0.026 M (w/v in water)
Suitability (for use as ind. for Fe) Passes test