Print…
Pararosaniline hydrochloride 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Basic Parafuchsin, 4,4'-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride, [4-[Bis(4-aminophenyl)methylidene]-1-cyclohexa-2,5-dienylidene]azanium chloride, Basic Fuchsin hydrochloride, Parafuchsin hydrochloride, Pararosaniline chloride, Basic Red 9, 4,4'-((4-Iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene)dianiline hydrochloride, Paramagenta hydrochloride
416800250 416800050 416801000
ACRO416800250EA 92.6 EUR
ACRO416800250 ACRO416800050 ACRO416801000
Pararosaniline hydrochloride 98%, puro
Pararosaniline hydrochloride
Fórmula: C₁₉H₁₈ClN₃
Peso Molecular: 323.82 g/mol
Ponto de Fusão: 268…270 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001657
Número CAS: 569-61-9
EINECS: 209-321-2
Encomendar
Appearance Green to dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (110°C, 1 h)
HPLC ≥97.5 %
UV Lambda max 543 to 549 nm (c=0.0003%, 50% EtOH)