Print…
1,2,3-Triazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
345480010 345480050 345480250
ACRO345480010EA 56.6 EUR
ACRO345480010 ACRO345480050 ACRO345480250
1,2,3-Triazole 97%
1,2,3-Triazole
Fórmula: C₂H₃N₃
Ponto de ebulição: 203 °C (752 mmHg)
Ponto de Fusão: 23…25 °C
Densidade: 1,192 g/cm³
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014490
Número CAS: 288-36-8
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %