Print…
2-Methyl-1-butene-3-yne 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
336480100 336480500
ACRO336480100EA 102 EUR
ACRO336480100 ACRO336480500
2-Methyl-1-butene-3-yne 98%
2-Methyl-1-butene-3-yne
Fórmula: C₅H₆
Ponto de ebulição: 32 °C
Ponto de Fusão: –113 °C
Densidade: 0,69 g/cm³
Ponto de Inflamação: –45 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008599
Número CAS: 78-80-8
EINECS: 201-144-9
UN: 3295
ADR: 3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %