Print…
1,2,4-Triazol-3-ilamina 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
264571000 264570100
ACRO264571000EA 138 EUR
ACRO264571000 ACRO264570100
1,2,4-Triazol-3-ilamina 95%
1,2,4-Triazol-3-ilamina
Fórmula: C₂H₄N₄
Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 149…156 °C
Densidade: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053362
Número CAS: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00489
Encomendar
Appearance White to off-white to yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 156 °C
Titration with HClO4 ≥94 %