Print…
Pararosaniline hydrochloride, Puro, alta pureza corante biológico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Basic Parafuchsin, 4,4'-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride, [4-[Bis(4-aminophenyl)methylidene]-1-cyclohexa-2,5-dienylidene]azanium chloride, Basic Fuchsin hydrochloride, Parafuchsin hydrochloride, Pararosaniline chloride, Basic Red 9, 4,4'-((4-Iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene)dianiline hydrochloride, Paramagenta hydrochloride
227880250 227881000 227880050 227885000
ACRO227880250EA 82.3 EUR
ACRO227880250 ACRO227881000 ACRO227880050 ACRO227885000
Pararosaniline hydrochloride, Puro, alta pureza corante biológico
Pararosaniline hydrochloride
Fórmula: C₁₉H₁₈ClN₃
Peso Molecular: 323.82 g/mol
Ponto de Fusão: 268…270 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001657
Número CAS: 569-61-9
EINECS: 209-321-2
Encomendar
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥85 %