Print…
1,2,4-Triazole 99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
139280050 139280250 139281000 139285000
ACRO139280050EA 18.8 EUR
ACRO139280050 ACRO139280250 ACRO139281000 ACRO139285000
1,2,4-Triazole 99.5%
1,2,4-Triazole
Fórmula: C₂H₃N₃
Ponto de ebulição: 260 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 119…122 °C
Densidade: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005228
Número CAS: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 12,09735
Encomendar
Appearance White Powder and/or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 122 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥99.4 %