Print…
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
112440250 112441000
ACRO112440250EA 95.9 EUR
ACRO112440250 ACRO112441000
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole 98%
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole
Fórmula: C₂H₅N₅
Ponto de ebulição: 425 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 204…208 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005233
Número CAS: 1455-77-2
EINECS: 215-937-2
Encomendar
Appearance White to beige to grey Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 207 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %