Print…
Lupa de leitura, powerlux
Fornecedor: ESCHENBACH OPTIK
158620 158628
630-1223EA 166 EUR
630-1223 630-2182
Lupa de leitura, powerlux
Lupas
These illuminated magnifiers have a Ceratec® anti-scratch hard coating ensuring reliability, comfort and a relaxed vision.
  • Conforto de utilização
  • Desligamento automático após 30 minutos
  • Design compacto para movimento intuitivo através do material
Proporciona uma iluminação continuamente clara e anti-reflexos graças a dois LEDs SMD (8000 K).
Fornecimento: Fornecida com um estojo protector rígido de espuma e três pilhas de tamanho AA.