Print…
Placas de PCR em tempo real, 96 poços, Eppendorf twin.tec® 96
Fornecedor: EPPENDORF
0030132.505 0030132.513 0030132.530 0030132.548 0030132.700 0030132.718 0030129.644 0030129.636
732-2366EA 192 EUR
732-2366 732-2367 732-2369 732-2370 732-2372 732-2373 EPPE0030129.644 EPPE0030129.636
Placas de PCR em tempo real, 96 poços, Eppendorf twin.tec® 96
Microplacas Placas de PCR
Estrutura em PC, poços brancos em PP. O factor limitante no PCR em tempo real de baixo volume é, muitas vezes, a intensidade restante da fluorescência. Os poços brancos das placas de PCR em tempo real Eppendorf twin.tec® refletem a fluorescência muito melhor dos que os poços transparentes ou foscos. Assim, níveis mais baixos de fluorescência são detectáveis com o mesmo instrumento. Adicionalmente, os poços brancos reduzem significativamente o ruído da fluorescência e garantem uma maior homogeneidade e reprodutibilidade dos resultados. A rigidez da estrutura em policarbonato garante um manuseamento fácil e fiável. Os poços de polipropileno garantem transferência excelente e rápida da temperatura para a amostra.
  • Poços brancos para melhor reflexão
  • Excelente estabilidade mecânica
  • Vedação eficaz graças aos rebordos dos poços levantados
The limiting factor in low-volume real-time PCR (qPCR) is often the remaining fluorescence intensity. Eppendorf twin.tec real-time PCR plates are specially manufactured for qPCR, as they offer all the advantages of regular twin.tec plates, but with the added advantage of white wells. These reflect fluorescence much better than clear or frosted wells, so lower levels of fluorescence are still detectable with the same instrument - just by using the right consumables. The qPCR plates white wells also significantly reduce interfering background fluorescence and lead to increased consistency between replicates, and giving highly reproducible results.
The wells are made from polypropylene - which guarantees fast heat transfer for fast assays - and the frame is made of rigid polycarbonate, to ensure easy and reliable handling - both in manual and automated assays.
Autoclavable: 121 °C, 20 min.
Centrifugation stability: 6000×g