Print…
Fosfato de tricresilo (mistura de isômeros), Grau técnico residue other tolyl phosphate isomers
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
422310250 422315000 422310025
ACRO422310250EA 28.3 EUR
ACRO422310250 ACRO422315000 ACRO422310025
Fosfato de tricresilo (mistura de isômeros), Grau técnico residue other tolyl phosphate isomers
Fosfato de tricresilo (mistura de isômeros)
Fórmula: C₂₁H₂₁O₄P
Ponto de ebulição: 265 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1,16 g/cm³
Ponto de Inflamação: 234 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02102116
Número CAS: 1330-78-5
EINECS: 215-548-8
UN: 2574
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09892
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5550 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC 63 to 85 % (sum of Tritolyl phosphate-isomers)