Print…
Fosfato de p,p,p-tricresilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14811.1000 8.14811.0250
8.14811.1000EA 151 EUR
8.14811.1000 8.14811.0250
Fosfato de p,p,p-tricresilo, Sigma-Aldrich®
Fosfato de p,p,p-tricresilo
Fórmula: C₂₁H₂₁O₄P
Ponto de ebulição: 439 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 77 °C
Densidade: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 78-32-0
EINECS: 215-548-8
UN: 2574
ADR: 6.1,II
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 368.37 g/mol
Boiling Point 300 °C
Vapor Pressure 0.044 hPa (150 °C)
Flash Point 220 °C
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
Viscosity kinematic 70 mm2/s (25 °C)