Print…
Fosfato de o,o,o-tricresilo 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Fosfato de o,o,o-tritolilo
366461000 366465000 366460250
ACRO366461000EA 146 EUR
ACRO366461000 ACRO366465000 ACRO366460250
Fosfato de o,o,o-tricresilo 96%
Fosfato de o,o,o-tricresilo
Fórmula: C₂₁H₂₁O₄P
Peso Molecular: 368.37 g/mol
Ponto de ebulição: 410 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –25 °C
Densidade: 1.2 g/cm³
Ponto de Inflamação: 225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041906
Número CAS: 78-30-8
EINECS: 201-103-5
UN: 2574
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09893
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %