Print…
Copper(II) hydroxide estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cupric hydroxide, Cuprichydroxide, Copper dihydroxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
289787-1KG 289787-250G
SIAL289787-1KGEA 183 EUR
SIAL289787-1KG SIAL289787-250G
Copper(II) hydroxide estabilizada, Sigma-Aldrich®
Copper(II) hydroxide
Fórmula: H₂CuO₂
Peso Molecular: 97,56
Densidade: 3.37 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010968
Número CAS: 20427-59-2
EINECS: 243-815-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02709