Print…
Carboxymethyl cellulose sodium salt, baixa viscosidade, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
217277-1 217277-250
217277-1EA 293 EUR
217277-1 217277-250
Carboxymethyl cellulose sodium salt, baixa viscosidade, Millipore®
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Substrate for cellulase.
Fórmula: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081472
Número CAS: 9004-32-4
Merck Index: 14,01829
Encomendar
Viscosity (2%, H₂O, 25 °C) 25 - 75 mPas