Print…
Carboxymethyl cellulose sodium salt, baixa viscosidade, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C9481-1KG C9481-500G
SIALC9481-1KGEA 689 EUR
SIALC9481-1KG SIALC9481-500G
Carboxymethyl cellulose sodium salt, baixa viscosidade, Sigma-Aldrich®
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Fórmula: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081472
Número CAS: 9004-32-4
Merck Index: 12,01877