Print…
Carboxymethyl cellulose sodium salt, alta viscosidade, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C5013-1KG C5013-2.5KG C5013-500G
SIALC5013-1KGEA 319 EUR
SIALC5013-1KG SIALC5013-2.5KG SIALC5013-500G
Carboxymethyl cellulose sodium salt, alta viscosidade, Sigma-Aldrich®
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Fórmula: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081472
Número CAS: 9004-32-4