Carboxymethyl cellulose sodium salt
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A18105.0E
A18105.36
A18105.0EEA
260
EUR
A18105.0E
A18105.36
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Carboxymethyl cellulose sodium salt
CAS No.: 9004-32-4
Melting Point:
Fórmula:
[C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n Ponto de Fusão: >300 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081472 Número CAS: 9004-32-4 Merck Index: 14,1829 |