Print…
4-Hydroxyphthalic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15091.06 A15091.14 A15091.22
A15091.06EA 125 EUR
A15091.06 A15091.14 A15091.22
4-Hydroxyphthalic acid ≥98%
4-Hydroxyphthalic acid
Purity: 98% CAS No.: 610-35-5 Molecular Formula: C8H6O5 Formula Weight: 182.13 Melting Point: ca 190° dec. MDL No.: MFCD00013984
Fórmula: C₈H₆O₅
Ponto de ebulição: 386 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼ 190 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013984
Número CAS: 610-35-5
EINECS: 210-221-6