Print…
4-Hydroxyphthalic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
412130050 412130250
ACRO412130050EA 93.4 EUR
ACRO412130050 ACRO412130250
4-Hydroxyphthalic acid 98%
4-Hydroxyphthalic acid
Fórmula: C₈H₆O₅
Ponto de ebulição: 386 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 191…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013984
Número CAS: 610-35-5
EINECS: 210-221-6
Encomendar
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %