Timolftaleína
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
B23896.30
B23896.18
B23896.09
B23896.30EA
368
EUR
B23896.30
B23896.18
B23896.09
Timolftaleína
Timolftaleína
CAS No.: 125-20-2
Molecular Formula: C28H30O4
Formula Weight: 430.55
Melting Point: 251-253°
Beilstein Reference: 359413
Merck Reference: 14,9401
MDL No.: MFCD00005909
Fórmula:
C₂₈H₃₀O₄ Ponto de Fusão: 251…253 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005909 Número CAS: 125-20-2 EINECS: 204-729-7 Merck Index: 14,9401 |