Print…
Xilenol alaranjado sal tetrassódico, solúvel em água, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Xylenol orange water soluble, 2,2',2'',2'''-((((1,1-Dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, sodium salt (1:4)
211220010 211220050 211220100 211220500
ACRO211220010EA 45.6 EUR
ACRO211220010 ACRO211220050 ACRO211220100 ACRO211220500
Xilenol alaranjado sal tetrassódico, solúvel em água, puro
Xylenol orange tetrasodium salt
Fórmula: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Peso Molecular: 760.59 g/mol
Ponto de Fusão: 210 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044293
Número CAS: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Encomendar
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤10.0 % (110°C, 1 h)
UV Lambda max 575 to 585 nm (0.1N NaOH)
Suitability (for Zn titration) Passes test