Print…
Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18804.0100 8.18804.0500
8.18804.0100EA 65.6 EUR
8.18804.0100 8.18804.0500
Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoacetate
Fórmula: C₅H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 109 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –58 °C
Densidade: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008477
Número CAS: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3,II
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 120.14 g/mol
Boiling Point 108 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Refractive Index 1.3859 (25 °C, 589 nm)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)