Print…
Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
237876-100ML 237876-500ML
SIAL237876-100MLEA 97.8 EUR
SIAL237876-100ML SIAL237876-500ML
Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoacetate
Fórmula: C₅H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 109 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –58 °C
Densidade: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15 °C
Número MDL : MFCD00008477
Número CAS: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3,II