Print…
Trimethyl orthoacetate 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
218181000 218185000
ACRO218181000EA 58.2 EUR
ACRO218181000 ACRO218185000
Trimethyl orthoacetate 98+%
Trimethyl orthoacetate
Fórmula: C₅H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 109 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –58 °C
Densidade: 0,94 g/cm³
Ponto de Inflamação: 16 °C
Número MDL : MFCD00008477
Número CAS: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %