Print…
Triethyl orthopropionate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T60607-100ML T60607-500ML
SIALT60607-100MLEA 83.1 EUR
SIALT60607-100ML SIALT60607-500ML
Triethyl orthopropionate, Sigma-Aldrich®
Triethyl orthopropionate
Fórmula: C₉H₂₀O₃
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: < 0 °C
Densidade: 0,8876 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009226
Número CAS: 115-80-0
EINECS: 204-108-0
UN: 3272
ADR: 3,III