Print…
Triethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
75580-100ML 75580-500ML
SIAL75580-100MLEA 50.8 EUR
SIAL75580-100ML SIAL75580-500ML
Triethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Triethyl orthoacetate
Fórmula: C₈H₁₈O₃
Ponto de ebulição: 142 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,8847 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 32 °C
Número MDL : MFCD00009223
Número CAS: 78-39-7
EINECS: 201-112-4