Print…
Tetrafluoroborato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43877.0250 8.43877.1000 8.43877.9999
8.43877.0250EA 49.1 EUR
8.43877.0250 8.43877.1000 8.43877.9999
Tetrafluoroborato de sódio, Sigma-Aldrich®
Tetrafluoroborato de sódio
Fórmula: BF₄Na
Ponto de Fusão: 384 °C
Densidade: ∼2,47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003515
Número CAS: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08761
Encomendar
Melting Point 384 °C
Molar Mass 109.79 g/mol
Hill Formula BF4Na
Chemical Formula NaBF4