Print…
Methyl cellulose, 400 cP (C=2%, H₂O) USP, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cellulose methyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ400
M0430-100G M0430-500G
SIALM0430-100GEA 245 EUR
SIALM0430-100G SIALM0430-500G
Methyl cellulose, 400 cP (C=2%, H₂O) USP, Sigma-Aldrich®
Methyl cellulose
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081763
Número CAS: 9004-67-5