1-(4-Nitrophenyl)glycerol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L19968.03
L19968.06
L19968.03EA
212
EUR
L19968.03
L19968.06
1-(4-Nitrophenyl)glycerol ≥99%
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Purity: 99%
CAS No.: 2207-68-3
Molecular Formula: C9H11NO5
Formula Weight: 213.19
Odour: Odourless
Melting Point: 95-97°
Beilstein Reference: 7376091
MDL No.: MFCD00017037
Fórmula:
C₉H₁₁NO₅ Ponto de Fusão: 95…97 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017037 Número CAS: 2207-68-3 EINECS: 218-624-9 |