Print…
1-(4-Nitrophenyl)glycerol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
N1143-1G N1143-5G
SIALN1143-1GEA 245 EUR
SIALN1143-1G SIALN1143-5G
1-(4-Nitrophenyl)glycerol, Sigma-Aldrich®
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Fórmula: C₉H₁₁NO₅
Ponto de Fusão: 94…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00017037
Número CAS: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9