Print…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride
B20617.06 B20617.14
B20617.06EA 87.1 EUR
B20617.06 B20617.14
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 194853-86-6 Molecular Formula: C8H3F4N Formula Weight: 189.11 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 194-196° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00061283
Fórmula: C₈H₃F₄N
Peso Molecular: 189.11 g/mol
Ponto de ebulição: 194…196 °C
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Densidade: 1.350
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061283
Número CAS: 194853-86-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III