Print…
3,4'-Dichloropropiophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A13311.09 A13311.18
A13311.09EA 64 EUR
A13311.09 A13311.18
3,4'-Dichloropropiophenone ≥97%
3,4'-Dichloropropiophenone
Purity: 97% CAS No.: 3946-29-0 Molecular Formula: C9H8Cl2O Formula Weight: 203.07 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 135-137°/0.6mm Beilstein Reference: 1866915 MDL No.: MFCD00000992
Fórmula: C₉H₈Cl₂O
Peso Molecular: 203.07 g/mol
Ponto de ebulição: 135…137 °C (0.6 mmHg)
Ponto de Fusão: 51
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00000992
Número CAS: 3946-29-0
EINECS: 223-537-4