Print…
4'-Bromo-3-chloropropiophenone ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Bromophenyl)-3-chloropropan-1-one, 4'-Bromo-β-chloropropiophenone
A13988.09 A13988.18 A13988.30
A13988.09EA 50.2 EUR
A13988.09 A13988.18 A13988.30
4'-Bromo-3-chloropropiophenone ≥94%
4'-Bromo-3-chloropropiophenone
Purity: 94% CAS No.: 31736-73-9 Molecular Formula: C9H8BrClO Formula Weight: 247.53 Melting Point: 57-62° Beilstein Reference: 1944367
Fórmula: C₉H₈BrClO
Peso Molecular: 247.52 g/mol
Ponto de ebulição: 301
Ponto de Fusão: 57…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00018979
Número CAS: 31736-73-9
EINECS: 250-784-5