Print…
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate 98,5 Complexometry, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: DCTA
34588-100G 34588-25G
34588-100GEA 354.19 EUR
34588-100G 34588-25G
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate 98,5 Complexometry, Fluka™
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate
Fórmula: C₁₄H₂₂N₂O₈·H₂O
Peso Molecular: 364.35 g/mol
Ponto de Fusão: 210…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150952
Número CAS: 145819-99-4
EINECS: 207-582-7
Encomendar
Assay (calculated on the anhydrous basis) Min. 99 %
Water (Karl Fischer) 4.8 - 5.6 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %