Print…
EGTA (Etilenoglicol bis(2-aminoetiléter)-N,N,N',N'-ácido tetraacético), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ400
E0396-100G E0396-10G E0396-25G
SIALE0396-100GEA 1100 EUR
SIALE0396-100G SIALE0396-10G SIALE0396-25G
EGTA (Etilenoglicol bis(2-aminoetiléter)-N,N,N',N'-ácido tetraacético), Sigma-Aldrich®
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
Fórmula: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Ponto de Fusão: 240…244 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004291
Número CAS: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560