EGTA (Etilenoglicol bis(2-aminoetiléter)-N,N,N',N'-ácido tetraacético) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
EGTA, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® FE PA, Idranal® VI, Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Ethylene Glycol Bis(2-aminoethyl Ether)-N,N,N,N-tetraacetic acid, 3,12-Bis(carboxymethyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, Titriplex® VI
A16086.09
A16086.18
A16086.30
A16086.09EA
57.9
EUR
A16086.09
A16086.18
A16086.30
EGTA (Etilenoglicol bis(2-aminoetiléter)-N,N,N',N'-ácido tetraacético) 97%
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
Purity: 97%
CAS No.: 67-42-5
Molecular Formula: C14H24N2O10
Formula Weight: 380.35
Melting Point: ca 242° dec.
Beilstein Reference: 1717370
Merck Reference: 14,3529
MDL No.: MFCD00004291
Fórmula:
C₁₄H₂₄N₂O₁₀ Peso Molecular: 380.35 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 242 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004291 Número CAS: 67-42-5 EINECS: 200-651-2 Merck Index: 13,03560 |