Print…
Azul de metila, alta pureza corante biológico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: C.I. 42780
229660250 229661000
ACRO229660250EA 65.4 EUR
ACRO229660250 ACRO229661000
Azul de metila, alta pureza corante biológico
Methyl blue
Fórmula: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
Peso Molecular: 799.81 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058509
Número CAS: 28983-56-4
EINECS: 249-113-9
Merck Index: 13,06055
Encomendar
Appearance Dark brown Glistening crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
UV Lambda max 594 to 610 nm (in 0.005M HCl)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.09