Print…
VWR®, Placas para exsicador
Fornecedor: VWR Collection
467-0101EA 41.2 EUR
467-0101 467-0102 467-0103 467-0104 467-0100
VWR®, Placas para exsicador
Exsicadores Placas para Exsicador
Placas para exsicador, de porcelana. Orifício central com 20 mm de diâmetro, orifícios do filtro com cerca de 5 mm de diâmetro. Adequadas para usar em qualquer exsicador com o diâmetro correspondente.
Certificações: DIN 12911