Print…
Suporte fendido de membrana para peneira, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
213403108 213403408 213403905 213404404 213405109
511-5126EA 33.6 EUR
511-5126 511-0134 SCOT213403905 SCOT213404404 SCOT213405109
Suporte fendido de membrana para peneira, DURAN®
Suportes para filtros
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear. Membrane and filter paper support.