Print…
Frascos, de boca larga, com tampa roscada
Fornecedor: VITLAB
109497 109597 109697 109797
215-4593EA 152 EUR
215-4593 215-4594 215-4595 215-1961
Frascos, de boca larga, com tampa roscada
Frascos Frascos de Plástico
De PFA, translúcidos, com tampa roscada de PFA.
  • Máxima resistência química
  • Resistentes a temperaturas de –200 a +250 °C, autoclaváveis
  • A prova de líquidos
Frascos com elevada resistência a temperaturas extremas, a produtos químicos e à corrosão. Inertes a quase todos os produtos químicos excepto a metais alcalinos fundidos, compostos de flúor e compostos complexos de halogéneo a altas temperaturas e sob pressão. Ideais para líquidos, produtos pastosos, pós e material granulado. Frascos de boca larga com grande abertura, para facilitar o enchimento e a limpeza.