Print…
Cloreto de sódio 0,85% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S0817-1GA S0817-5GA
SIALS0817-1GAEA 91.9 EUR
SIALS0817-1GA SIALS0817-5GA
Cloreto de sódio 0,85% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3